Fontos dokumentumok
L7026
Lithium chloride solution
8 M, for molecular biology, ≥99%
Szinonimák:
LiCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥99%
koncentráció
8 M
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ba: ≤0.003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
idegen aktivitás
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- to obtain LiClPAM3 DCs form of dendritic cell
- in LiCl buffer preparation for immunoprecipitation
- in the preparation of wash buffer
- in the preparation of radioimmunoprecipitation assay (RIPA) wash buffer
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
0.2 μm filtered
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.