Merck
298328
Sigma-Aldrich
Lithium chloride hydrate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Hydrochloric acid lithium salt hydrate, Lithium Chloride monohydrate
Méret kiválasztása
25 G
60 300,00 Ft
100 G
195 000,00 Ft
60 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
60 300,00 Ft
100 G
195 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
LiCl · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
42.39 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.99% trace metals basis
Forma:
crystalline
60 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Li+].[Cl-].[H]O[H]
InChI
1S/ClH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Boon-Hong Wee et al.
Nanoscale, 7(42), 17805-17811 (2015-10-13)
This article describes the effect of the lateral size of graphene oxide (GO) on the humidity sensing properties of a GO-based sensor. The GO size effect on the humidity sensing performance was evaluated on gold electrodes drop-coated with either an
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.