Fontos dokumentumok
8.21024
Sigma-Aldrich
di-Phosphorus pentasulfide
for synthesis
Szinonimák:
Phosphorus pentasulfide, Diphosphorus pentasulfide, Phosphorus(V) sulfide, Phosphorus(V) sulfide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
P2S5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-242-4
NACRES:
NA.22
bp:
515 °C
Minőségi szint
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
142 °C
hatékonyság
389 mg/kg LD50, oral (Rat)
3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
koncentráció
27.8-28.8%
pH
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
515 °C
mp
280-284 °C (lit.)
sűrűség
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
900‑1100 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay P: 27.8 - 28.8 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3