Merck
72285
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate heptahydrate
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (KT)
Méret kiválasztása
250 G
43 000,00 Ft
43 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
43 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NiSO4 · 7H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
280.86
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (KT)
Forma:
crystals
43 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (KT)
Forma
crystals
minőség
crystallized
sűrűség
1.948 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤500 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
Nickel(II) sulfate hexahydrate is a hydrated nickel salt. Its thermal decomposition in the presence of air and helium has been studied.[1] Its crystals exist in monoclinic and tetragonal polymorphic forms.[2]
Alkalmazás
Nickel(II) sulfate hexahydrate may be used in the preparation of NiFe2O4 nanoparticles (NPs), required for the fabrication of a glucose biosensor.[3]
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
respiratory tract irritation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Amperometric glucose biosensor based on NiFe2O4 nanoparticles and chitosan.
Luo L, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 145(1), 293-298 (2010)
Polymorphism of nickel sulfate hexahydrate.
Angel RJ and Finger LW.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(11), 1869-1873 (1988)
Mechanism and kinetics of thermal decomposition of nickel (II) sulfate (VI) hexahydrate.
Tomaszewicz E and Kotfica M.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 77(1), 25-31 (2004)
Unusual localization of cell phone dermatitis.
Andrea Suárez et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 22(5), 277-278 (2012-06-02)
Xiaohua Xu et al.
Particle and fibre toxicology, 9, 40-40 (2012-11-07)
It has been well recognized that toxicity of fine ambient air particulate matter (PM(2.5)) may depend on its chemical constituents, including components such as soluble metals that may theoretically exert distinctive effects. We have recently demonstrated an important effect of