Merck
C6768
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Cobaltous sulfate heptahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
CoSO4 · 7H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
281.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
Teszt:
≥99%
Forma:
powder
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
powder
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
sűrűség
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is an orange to very dark orange and dark red-orange and very dark red-brown crystalline structure that is soluble in water. It is synthesized commercially by dissolving cobalt metal in sulfuric acid. It is commonly used as a reagent in the synthesis of cobalt nanoparticles and to fabricate cobalt-nickel nanoparticles.
Alkalmazás
Cobalt(II) sulfate heptahydrate can be used as a catalyst to synthesize:
  • Benzazoles from alcohols and o-substituted anilines.
  • β-Acetamido ketones via one-pot multi-component coupling reaction of aromatic aldehydes, acetophenones, and acetyl chlorides.
It can also be used as a reagent to synthesize cobalt arylphosphonate metal-organic framework.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis of cobalt-nickel nanoparticles via a liquid-phase reduction process.
T U, et al.
Journal of Nanotechnology, 2021, 1-7 (2021)
Chlorinated drinking water; chlorination byproducts; some other halogenated compounds; cobalt and cobalt compounds
International Agency for Research on Cancer and others
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans / World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, 52, 363-472 (1991)
Synthesis, Structural, Thermal and Magnetic Characterization of a Pyrophosphato-Bridged Cobalt (II) Complex.
Ikotun OF, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2008(17), 2691-2697 (2008)
High discordance in development and organ site distribution of tumors in rats and mice in NTP two-year inhalation studies.
Smith, Carr S J, et al.
Toxicology Research, 1, 2397847317714802-2397847317714802 (2017)
Woodhall Stopford et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 5(4), 675-680 (2003-09-02)
Testing of metal compounds for solubility in artificial fluids has been used for many years to assist determining human health risk from exposure to specific compounds of concern. In lieu of obtaining bioavailability data from samples of urine, blood, or
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.