Fontos dokumentumok
1.06727
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Nickel(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
NiO4S · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
232-104-9
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.0-101.0% (complexometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
crystals
oldhatóság:
650 g/L
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.0-101.0% (complexometric)
Forma
crystals
hatékonyság
361 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
oldhatóság
650 g/L
sűrűség
2.07 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1000 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): 99.0 - 101.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.03 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)