Fontos dokumentumok
656895
Nickel(II) sulfate
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Nickel(2+) sulfate, Nickelous sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Properties of NiSO4:
- Highly soluble in water
- It can participate in redox reactions
- It can form complexes with various ligands
Alkalmazás
- Nickel-based electrocatalysts for oxygen evolution.
- Ni-doped titanium dioxide nanoparticles for the photocatalytic degradation of organic pollutants such as methyl orange.
- Spherical silica particles coated with Ni, which find application in the field of ceramic industry and in catalysis.
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
respiratory tract irritation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.