Fontos dokumentumok
215422
Iron(II) sulfate heptahydrate
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
14.6 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.0%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iron
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.01% insolubles
≤0.05% Substances not pptd by NH4OH
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
sűrűség
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
kation nyomok
Cu: ≤0.005%
Fe3+: ≤0.1%
Mn: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Iron-Catalyzed Efficient Synthesis of Amides from Aldehydes and Amine Hydrochloride Salts
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1