Fontos dokumentumok
208043
Sodium sulfide nonahydrate
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: sodium
szín
colorless to slightly yellow
anion nyomok
SO32- and S2O32-: ≤0.1%
kation nyomok
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It serves as a catalyst during synthesis of thioamides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?