Fontos dokumentumok
227676
Nickel(II) sulfate hexahydrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
Teszt
≥98%
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: nickel
szennyeződések
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Palladium-nickel bimetallic nanoparticles (Pd-Ni) which are used as a catalyst in the Buchwald-Hartwig amination reaction.
- NiFe2O4 nanoparticles (NPs) applicable for the fabrication of a glucose biosensor.
It can also be used as a recyclable catalyst in:
- The synthesis of α-aminophosphonates via a one-pot three-component reaction of aromatic aldehydes, primary amines, and diethylphosphite.
- Trifluoromethylation of arylamine in the presence of Langlois′ reagent (CF3SO2Na) as CF3 source and potassium persulfate (K2S2O8) as initiator.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.