Fontos dokumentumok
403067
Sodium methoxide solution
ACS reagent, 0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
Szinonimák:
Sodium methylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
szín
, clarity of solution to pass
bp
64.6 °C
sűrűség
0.809 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a solvent in the synthesis of disulfides from corresponding thiols.
- To extract fatty acid methyl esters by transesterification process.
- Synthesis of (1R,2R,3R,7aS)-1,2-dibenzyloxy-3-tert-butyldiphenylsilyloxymethylpyrrolizidin-5-one.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?