Merck
90257
Supelco
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (GC)
Szinonimák:
PFB-Br, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, (Bromomethyl)pentafluorobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6F5CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.99
Beilstein:
647808
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.05
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
form
liquid
minőség
LiChropur
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
bp
174-175 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
sűrűség
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Learn more in the Product Information
It is used for the analysis of D2/E2-isoprostanes using negative ion chemical ionization-gas chromatography/mass spectrometry (NICI-GC/MS). Fatty acids may be converted to pentafluorobenzyl esters using PFG-Br and diisopropylethylamine during determination of fatty acids using NICI-GC/MS.
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)