Merck
900690
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylethylamine
purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%
Szinonimák:
N-Ethyldiisopropylamine, DIPEA, Ethyldiisopropylamine, ‘Hünig’s base’
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]2NC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.21
gőznyomás
31 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.5%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
sűrűség
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N,N-Diisopropylethylamine, also known as Hünig′s base, is a sterically hindered amine. It is a non-nucleophilic base commonly employed for substitution reactions.
Alkalmazás
N,N-Diisopropylethylamine may be used in the synthesis of mannosylated ovalbumin peptides.
Proton scavenger used in peptide coupling, enolboration, Pd(0)-catalyzed alkoxycarbonylation of allyl phosphates and acetates, and as a catalyst in vinyl sulfone synthesis.
Tulajdonságok és előnyök
ZerO2® products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Jogi információk
ZerO2® is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ZerO2 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.1 °F
Lobbanási pont (C)
9.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7162-7162 (1993)
Synthetic Communications, 23, 3073-3073 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 695-695 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1538-1538 (1993)
Pavla Simerska et al.
Drug delivery and translational research, 4(3), 246-255 (2015-03-20)
Peptide-based vaccine delivery can be hampered by rapid peptidase activity and poor inherent immunogenicity. The self-adjuvanting lipid core peptide system (LCP) has been shown to confer improved stability and immunogenicity on peptide epitopes of group A Streptococcus, Chlamydia, hookworm, and