Merck
414220
Sigma-Aldrich
Propylene carbonate
suitable for HPLC, 99.7%
Szinonimák:
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.09
Beilstein:
107913
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőznyomás
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.7%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
851 °F
robbanási határérték
14.3 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<0.020% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
sűrűség
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 235 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.50
λ: 300 nm Amax: 0.30
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Propylene carbonate is a cyclic carbonate commonly used as an organic solvent. Many methods have been reported for its synthesis from propylene oxide and carbon dioxide under different reaction conditions. The dielectric property, relaxation times and viscosity has been studied. It is a potential electrochemical solvent in preparing aprotic battery electrolytes.
This solvent is glass distilled, submicron filtered and subjected to rigorous specification testing to provide lot-to-lot consistency.
Alkalmazás
Designed for use with HPLC instrumentation and organic synthesis applications.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
New procedure for recycling homogeneous catalyst: propylene carbonate synthesis under supercritical CO2 conditions.
He LN, et al.
Green Chemistry, 5(1), 92-94 (2003)
Analysis and distillation of propylene carbonate.
Jasinski RJ and Kirkland S.
Analytical Chemistry, 39(13), 1663-1665 (1967)
Synthesis of finely divided molybdenum sulfide nanoparticles in propylene carbonate solution.
Afanasiev P.
Journal of Solid State Chemistry, 213, 158-164 (2014)
Kuhnel I, et al.
Holzforschung, 69(5), 531-538 (2015)
A rapid and effective synthesis of propylene carbonate using a supercritical CO2-ionic liquid system.
Kawanami H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 7, 896-897 (2003)
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.