Fontos dokumentumok
494496
NMP
biotech. grade, ≥99.7%
Szinonimák:
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1-Methyl-2-pyrrolidinone, biotech. grade, ≥99.7%
grade
biotech. grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Teszt
≥99.7%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
518 °F
robbanási határérték
9.5 %
szennyeződések
≤0.005% water
≤0.01% free amines (CH3NH2)
szín
APHA: ≤20
törésmutató
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
sűrűség
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
greener alternative product
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?