Merck
389021
Poly(propylene carbonate)
average Mn ~50,000 by GPC
Szinonimák:
PPC
Méret kiválasztása
25 G
34 600,00 Ft
100 G
104 000,00 Ft
34 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Lineáris képlet:
[CH(CH3)CH2OCO2]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
pellets
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~50,000 by GPC
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1C(COC1=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
414093430218427160
form
pellets
form
pellets
form
beads, pellets
form
pellets
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mol wt
average Mn ~50,000 by GPC
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
average Mn ~130,000, average Mw ~400,000
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Általános leírás
Poly(propylene carbonate) (PPC) is an aliphatic polycarbonate which is mainly used as a packing material and binder resin. The ester group allows the backbone to have molecular flexibility. It is prepared by reacting carbon dioxide and propylene oxide. It has a low thermal stability which can be improved by capping the polymer with active agents.[1][2][3]
Alkalmazás
PPC can be used in the electrolytic composites which can be used in the development of electrochemical devices.[4] It is a biocompatible and biodegradable polymer that can be used as a scaffold for potential applications in tissue engineering.[5]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Non-volatile polymer electrolyte based on poly (propylene carbonate), ionic liquid, and lithium perchlorate for electrochromic devices
Zhou D, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 117(25), 7783-7789 (2013)
Electrospinning homogeneous nanofibrous poly (propylene carbonate)/gelatin composite scaffolds for tissue engineering
Jing X, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(22), 9391-9400 (2014)
Poly (propylene carbonate), old copolymers of propylene oxide and carbon dioxide with new interests: catalysis and material properties
Luinstra GA
Polymer Reviews, 48(1), 192-219 (2008)
Thermal degradation kinetics of uncapped and end-capped poly (propylene carbonate)
Peng S, et al.
Polymer Degradation and Stability, 80(1), 141-147 (2003)
Preparation and characterization of poly (propylene carbonate)/montmorillonite nanocomposites by solution intercalation
Shi X and Gan Z
European Polymer Journal, 43(12), 4852-4858 (2007)
Cikkek
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Can we store PPC at –18 °C using ice or a freezer? Most of the refrigerators we can find only have a freezing temperature of –18 °C
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for this product is -20 °C, as detailed on the Safety Data Sheet (SDS). Typically, freezer facilities that are used to store these products are thermostatically temperature controlled to within -10 to -25°C. Laboratory freezers that reach this temperature are commonly available.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Could Poly(propylencarbonat) (product no. 389021) be ordered as a powder?
    1 answer
    1. Unfortunately, this material is not offered in powdered format.
      Helpful?
  5. Please provide the density, refractive index (RI), decomposition temperature (Td), and glass transition temperature (Tg) of Polypropylene carbonate (product bo. 389021)?
    1 answer
    1. Unfortunately, only a reference value is available, not lot-specific. The properties of Polypropylene carbonate (389021) are as follows:
      • Density (g/cm3): 1.26
      • Refractive Index: 1.463
      • Decomposition Temperature (°C): 250 (estimate)
      • Glass Transition Temperature (°C): 15-40
      •Heat of combustion (cal/gm): 4,266
      • Heat of for mation (cal/mol): -146,000
      • Molar Mass of repeating unit: 102.1
      Helpful?
  6. Could you please provide the density of the material with product number of 389021 (Poly(propylene carbonate))?
    1 answer
    1. The density is 1.26 g/cm3.
      Helpful?