Fontos dokumentumok
8.07051
Sigma-Aldrich
Propylene carbonate
for synthesis
Szinonimák:
Propylene carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Propylene glycol carbonate, Carbonic acid propylene glycol ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
203-572-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.04 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
435 °C (DIN 51794)
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.8-14.3 % (v/v)
technika/technikák
titration: suitable
pH
7.0 (20 °C, 200 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.4 cSt(43 °C)
bp
243 °C/1013 hPa
mp
-49 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 123 °C
oldhatóság
240 g/L
sűrűség
1.20 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Interfacial carbonyl groups of propylene carbonate facilitate the reversible binding of nitrogen dioxide.: Investigating the interaction of interfacial carbonyl groups in propylene carbonate with nitrogen dioxide, this study provides insights into the reversible binding mechanisms, important for developing better gas capture and storage systems (Clark & Allen, 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.204 - 1.206
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132 °C - closed cup