Merck
P52652
Sigma-Aldrich
Propylene carbonate
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.09
Beilstein:
107913
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőznyomás
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
851 °F
robbanási határérték
14.3 %
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
sűrűség
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Propylene carbonate can be used as a solvent in various reactions such as Biginelli reaction and Radziszewski reaction.
Alkalmazás
Propylene carbonate can be used as a green solvent for the:
  • Extraction of polyhydroxy alkanoates from biomass.
  • Photodegradation of methylene blue.
  • Synthesis of glyceryl caffeate esters via lipase-catalyzed esterification.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Solubility and degradation of polyhydroxyalkanoate biopolymers in propylene carbonate
McChalicher C, et al.
AIChE Journal, 56, 1616-1625 (2010)
Enhanced methylene blue photodegradation with propylene carbonate as a solvent
Magalhaes P, et al.
Applied Surface Science, 458, 597-602 (2018)
Biginelli reaction using propylene carbonate as green solvent: An elegant methodology for the synthesis of dihydropyrimidinones and dihydropyrimidinthiones
Sikora A, et al.
Current Organic Synthesis, 14, 715-720 (2017)
Propylene carbonate as a solvent in the eco-friendly synthesis of highly substituted imidazoles through the Radziszewski reaction
A Hernandez M, et al.
Current Organic Synthesis, 13, 432-439 (2016)
Lipase-catalysed synthesis of mono-and di-acyl esters of glyceryl caffeate in propylene carbonate and their antioxidant properties in tuna oil
Cumming H, et al.
Journal of Biotechnology, 325, 217-225 (2021)