Fontos dokumentumok
203165
Copper(II) sulfate pentahydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
7.3 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
form
crystals and lumps
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
110 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Chemical Synthesis: Synthesis and characterization of a new copper(II) chelate complex, exploring the crystal and molecular structure of aqua-(diethylenetriamine-N,N′,N′′)-copper(II) sulfate monohydrate (Lavrenyuk et al., 2015).
- Material Science: Use of copper(II) sulfate pentahydrate in the dissolution of malachite ore and precipitation of copper sulfate pentahydrate crystals, highlighting a method for copper recovery (Kokes et al., 2014).
- High-Pressure Studies: Application of high-pressure techniques to study the structural changes in copper sulfate pentahydrate, using a miniature diamond-anvil cell (Novelli et al., 2022).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?