Fontos dokumentumok
1.06648
Supelco
Sodium sulfate decahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sodium sulfate decahydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2O4S · 10H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-820-9
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (alkalimetric)
98.5-101% dry basis (alkalimetric)
form
crystals
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
veszteség
52.0-57.0% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
32.4 °C
sűrűség
1.464 g/cm3
térfogatsúly
700 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
kation nyomok
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0003%
heavy metals (as Pb): ≤0.0003%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Nanoscale Stabilization Mechanism of Sodium Sulfate Decahydrate at Polyelectrolyte Interfaces: Discusses the stabilization mechanisms at the nanoscale, providing insights into sodium sulfate decahydrate′s applications in polyelectrolyte-enhanced processes, relevant in materials science and engineering (Akamo et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): 98.5 - 101.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.2 - 8.0
Acidity or alkalinity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.0003 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0003 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C): 52.0 - 57.0 %
corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1