Fontos dokumentumok
335061
Ferrocenemethanol
97%
Szinonimák:
FcMeOH, (Hydroxymethyl)ferrocene, Ferrocenylcarbinol
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H7O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-4,7H,5H2;1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QETISSZVCNFQBN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Ferrocenemethanol (FcMeOH) is commonly used as a water soluble ferrocene based reference redox system in electrochemical studies.
- It is used in the synthesis of ferrocenylmethoxy-isatins, potent antiproliferative agents.
- FcMeOH can be employed in the preparation of ferrocene-carbohydrate conjugates for biosensing applications.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)