Fontos dokumentumok
C3881
Calcium chloride dihydrate
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
pH
5-8 (25 °C, 147 g/L)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- In the asymmetric 1,4-addition and [3+2]-cycloaddition reactions in the presence of box-type ligands.
- To synthesize hexahydropyrimidine derivatives via a one-pot three-component condensation reaction of ethyl/methyl acetoacetate, aniline, and formaldehyde.
It can also be used as a calcium precursor to synthesize macro/mesoporous dicalcium phosphate monolith (CaHPO4) via the sol-gel method using phosphoric acid (H3PO4), and poly(acrylic acid) (PAA).
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.
Related Content
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
A sejttenyésztési közegek szakértelme felgyorsítja a laboratóriumban termesztett hús- és tenger gyümölcseinek iparát az állatmentes készítményekkel.