Fontos dokumentumok
1.04419
Supelco
Mercury(II) chloride
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ACS
Szinonimák:
Mercury(II) chloride, Mercury dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl2Hg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.50
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-299-8
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
0.0001 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (complexometric)
≥99.5-100.5% dry basis (complexometric)
form
solid
redukciós maradék
≤0.02%
veszteség
≤1% loss on drying, 24 h in vacuum
pH
3.2 (15 g/L in H2O)
bp
302 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
280.7 °C
sűrűség
5.44 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
2000 kg/m3
kation nyomok
Fe: ≤0.002%
HgCl2:, passes test
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 99.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Solution in Ether: passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Mercury(I)-chloride: passes test
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Loss on drying (24 h im Vakuum): ≤ 1.0 %
Correspons to Reag. Ph Eur,ACS
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)