Merck
31653
Sigma-Aldrich
Zinc
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Szinonimák:
Zn
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.39
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
Teszt
≥99.9%
Forma
granular
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Sn: ≤10 mg/kg
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Zinc can be used in the preparation of organozinc reagents, Reformatsky reagents, and the Simmons-Smith reagent.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 6
1 of 6
A scalable zinc activation procedure using dibal-h in a reformatsky reaction.
Girgis M J
Organic Process Research & Development, 13(6), 1094-1099 (2009)
Use of activation methods for organozinc reagents.
Erdik E
Tetrahedron, 43(10), 2203-2212 (1987)
Highly efficient, general procedure for the preparation of alkylzinc reagents from unactivated alkyl bromides and chlorides.
Huo S
Organic Letters, 5(4), 423-425 (2003)
Cyclopropanes from an Easily Prepared, Highly Active Zinc?Copper Couple, Dibromomethane, and Olefins.
LeGoff E
The Journal of Organic Chemistry, 29(7), 2048-2050 (1964)
A Convenient Procedure for the Preparation of Reactive Zinc for the Reformatsky Reaction.
Bouhel E
Synthetic Communications, 21(1), 133-136 (1991)