Fontos dokumentumok
316512
Lead(II) acetate trihydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Lead diacetate trihydrate
Teszt
99.999% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
core: lead
mp
75 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.