Fontos dokumentumok
215902
Lead(II) acetate trihydrate
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
99.0-103.0% (ACS specification)
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lead
mp
75 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
NO3- and NO2-: ≤0.005%
chloride (Cl-): ≤5 ppm
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3