Fontos dokumentumok
590681
Potassium carbonate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Carbonate of potash, Dipotassium carbonate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
891 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: insoluble(lit.)
sűrűség
2.43 g/mL at 25 °C
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.