Fontos dokumentumok
114391
Bromophenol Blue
ACS reagent
Szinonimák:
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromphenol Blue Sultone Form
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
titration: suitable
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
mp
273 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 0.1%
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?