8.07491
Polyethylene glycol
6000, for synthesis
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol 6000, Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 6000, PEG
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
420 °C
hatékonyság
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
58-63 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 270 °C
sűrűség
1.2 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Hydroxyl value: 16 - 23
Average molecular mass: 5000 - 7000
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup