Fontos dokumentumok
8.18969
Sigma-Aldrich
Isoamyl alcohol
for synthesis
Szinonimák:
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
Beilstein:
1718835
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
204-633-5
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥98% (GC)
bp:
130 °C (lit.)
gőznyomás:
2 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
644 °F
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.2-9 %, 100 °F
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
5.32 cSt(20 °C)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 43.5 °C
oldhatóság
25 g/L
sűrűség
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Specifikációk
Saturation Concentration in Air: 11 g/m3 (20 °C) Air
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.809
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger-Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
110.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43.5 °C - closed cup