Fontos dokumentumok
M32658
3-Methyl-1-butanol
reagent grade, 98%
Szinonimák:
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
644 °F
robbanási határérték
1.2-9 %, 100 °F
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
sűrűség
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
110.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43.5 °C - closed cup