Merck
184519
Sigma-Aldrich
Petroleum ether
ACS reagent
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
NACRES:
NA.07
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
475 °F
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
acidity, passes test
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
sűrűség
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Petroleum ether is a colorless liquid. Extracts of leaves of Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) have been prepared in petroleum ether and were evaluated for antiinflammatory, analgesic and antipyretic activities. Pentanes and hexanes are the major constituents of petroleum ether.
Petroleum ether is a mixture of low boiling aliphatic hydrocarbons (mainly hexane and pentane) that is generally used as a laboratory solvent.
Alkalmazás
Petroleum ether has been used for the analysis of total dietary fiber content by employing a total dietary fibre assay kit. It may be used in the absorption chromatographic purification of organic compounds.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-56.2 °F
Lobbanási pont (C)
-49 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lide DR
CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85 (2004)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 783-783 (1994)
Rapid chromatographic technique for preparative separations with moderate resolution.
Still WC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2923-2925 (1978)
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up
Sujith Prasad W Kumarasinghe et al.
International journal of dermatology, 41(12), 877-880 (2002-12-21)
Many methods have been employed, with variable success, in the treatment of cutaneous myiasis caused by Chrysomya species. Experiment 1: to assess the larvicidal effect of mineral turpentine (MT) and the main ingredient of MT, low aromatic white spirits (LAWS)