17-295
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Assay Kit
Contains all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using inexpensive protein A agarose beads.
Szinonimák:
Agarose ChIP Kit, ChIP, Chromatin enrichment, chromatin immunoprecipitation
gyártó/kereskedő neve
EZ-ChIP
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Kiszerelés
Komponensek
All necessary buffers
Minőség
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Related Content
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Fehérje- és nukleinsav kölcsönhatási reagensek és források a fehérje-RNS, fehérje-DNS és fehérje-fehérje kölcsönhatások és az ezekhez kapcsolódó alkalmazások vizsgálatához.