Merck
Etil-acetát
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Az etil-acetát, egy karboxilát-észter, egy biobarát szerves oldószer, amely számos ipari alkalmazással rendelkezik. Ez egy mérsékelten poláris vegyület, amely egy nem poláris etilcsoportot, egy poláris karbonil (C=O) csoportot és egy poláris oxigénatomot tartalmaz. A karbonil- és az oxigéncsoportok poláris jellege az etil-acetátnak bizonyos fokú polaritást kölcsönöz, ami a poláris és nem poláris vegyületek széles körének hasznos oldószerévé teszi. Az analitikai kémiában gyakran használják extrakciós oldószerként analitok elválasztására és tisztítására olyan összetett mátrixokból, mint például biológiai folyadékok, környezeti minták és élelmiszerek. Alacsony forráspontja megkönnyíti az oldószer elpárolgását és az analitok kinyerését.
Ethyl-acetate as a solvent in biosynthesis
Ethyl-acetate (Biosynthesis OmniSolv® és biotechnológiai minőségű) a bioszintézisben gyakran használt oldószer, különösen kis molekulák, például természetes termékek és metabolitok biológiai mintákból történő kivonására és tisztítására. Az etil-acetát bizonyos enzimkatalizált reakciókhoz is kedvelt oldószer, mivel nem zavarja a reakciót és nem befolyásolja az enzim stabilitását. Ezenkívül fehérje-szekvenáláshoz, peptid- és oligonukleotidszintézishez is használják.
Etil-acetát mint mozgófázis a kromatográfiában
Az etil-acetát gyakran használt oldószer különböző kromatográfiás technikákban, többek között a vékonyréteg-kromatográfiában (TLC), a nagy teljesítményű folyadékkromatográfiában (HPLC) és a gázkromatográfiában (GC). A TLC-ben gyakran használják a mozgófázis komponenseként, hogy elválasszák és azonosítsák a keverék különböző komponenseit. A HPLC-ben és a GC-ben az etil-acetátot mobilfázisú oldószerként használják, mivel hatékonyan oldja a szerves vegyületek széles skáláját, és könnyen elválasztható a kívánt analit.
Az etil-acetátot a metanol/etanol keverékével együtt mobilfázisként használják a HPLC-ben is. A TLC-ben és a folyadék-folyadék extrakcióban szintén az etil-acetátot hexánban használják mozgófázisként.
Ethyl-acetate as reference-standard
A gyógyszeriparban az etil-acetátot standardként használják különböző alkalmazásokhoz, például analitikai vizsgálatokhoz és minőségellenőrzéshez, valamint analitikai műszerek kalibrálásához vagy analitikai módszerek validálásához.
Márkázott etil-acetát
Márkázott etil-acetát (etil-acetát-1-13<C, etil-acetát-2-13C) felhasználható gyógyszerek anyagcseréjének nyomon követésére a szervezetben, illetve enzimkatalizált reakciók mechanizmusának vizsgálatára.