Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1613
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
184 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
robbanási határérték
13.2 %
szennyeződések
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.0006 meq/g Titr. base
≤0.002% aldehyde as formaldehyde
≤0.05% isopropanol
≤0.05% methanol
≤0.5% water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Used as solvent and/or building block in organic syntheses, such as SN2 reactions and Jones oxidation
- Mobile phase in Thin layer chromatography (TLC)
- Used as solvent in chemical molecules delivery systems in pharmaceutical and cosmetic industries
- Cleaning proposes
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
greener alternative product
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.