Fontos dokumentumok
D65100
Dichloromethane
contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
methylene chloride, Methylene chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
100
200
Ügynökség
suitable for EPA 1613
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
tartalmaz
40-150 ppm amylene as stabilizer
robbanási határérték
22 %
szennyeződések
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
párolgási maradék
≤0.002%
szín
APHA: ≤10
clear
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Organic synthesis
b) Enyne metathesis, widely used catalyst is the Grubbs′s second-generation ruthenium complex
c) Jacobsen-Katsuki epoxidation
d) Boc-deprotection of immobilized Boc-NH2-poly(ethylene glycol)-plasma layers
e) Can react with phosphines or amines in the formation of the corresponding alkylated products
- Adhesive and paint formulation
- Extraction-concentration analysis
- Flash chromatograph
- Electronic industry in printed circuits board
- Production of cellulose triacetate
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Tanguay JF, et al.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.