Fontos dokumentumok
494518
Ethyl acetate
biotech. grade, ≥99.8%
Szinonimák:
EtOAc
About This Item
Javasolt termékek
grade
biotech. grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (20 °C, vs air)
gőznyomás
73 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
robbanási határérték
2.2-11.5 %, 38 °F
szennyeződések
≤0.0009 meq/g Titr. acid
<0.01% water
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 254 nm Amax: 1.00
λ: 263 nm Amax: 0.05
λ: 275-400 nm Amax: 0.01
Formátum
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Preparation of thin films of TiO2 (titanium dioxide) on glass.
- As an extraction medium in the multi-residue analysis of pesticide residues in fruit and vegetables.
- Acetylation of primary amines to form amides in the presence of dimethyltin(IV) acetic acid distannoxane.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?