Merck
809519
Sigma-Aldrich
Acetone
ACS reagent, ≥99.5%, ≤2 ppm low benzene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
Beilstein:
635680
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
184 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
robbanási határérték
13.2 %
szennyeződések
≤2 ppm low benzene
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Acetone is a polar, aprotic organic solvent. It is a colorless and highly volatile liquid. It is commonly used in organic syntheses as solvent and/or building block, in pharmaceutical and personal care industries. This grade meets ACS requirements, making it ideal for a wide range of analytical applications.
Alkalmazás
  • Used as solvent and/or building block in organic syntheses, such as SN2 reactions and Jones oxidation
  • Mobile phase in Thin layer chromatography (TLC)
  • Used as solvent in chemical molecules delivery systems in pharmaceutical and cosmetic industries
  • Cleaning proposes
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Tulajdonságok és előnyök
ACS solvents meet or exceed the high standards of the American Chemical Society (ACS) ,with test specifications that are specialized to every compound. According to the American Chemical Society, ACS reagent grade implies that it is a substance of sufficient purity to be used in most chemical analyses or reactions.
greener alternative product
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)