Fontos dokumentumok
310506
Sodium bromide
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 300
gőznyomás
1 mmHg ( 806 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
powder, crystals or granules
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
mp
755 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
anion nyomok
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.