Fontos dokumentumok
220345
Sodium bromide
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 806 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
powder or crystals
pH
5.4 (20 °C, 50 g/L)
mp
755 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a catalyst for the microwavce assisted three-component cyclocondensation of aryl aldehydes, alkyl nitriles and dimedone for the synthesis of highly functionalized tetrahydrobenzo[b]pyrans.
- As a source of bromine radical in the preparation of bromomethylated γ-lactones via electrochemical oxidative bromination and cyclization series of alkenoic acid derivatives.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1