Fontos dokumentumok
1.06363
Supelco
Sodium bromide
99.995 Suprapur®
Szinonimák:
Sodium bromide, Bromo sodium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BrNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-599-9
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.995%
grade:
for inorganic trace analysis
oldhatóság:
946 g/L
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
gőznyomás
1.3 hPa ( 806 °C)
Teszt
99.995%
hatékonyság
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
oldhatóság
946 g/L
sűrűség
3.2 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
1750 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Analízis megjegyzés
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Phosphate (PO₄) (as P): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄) (as S): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.050 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.05 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
Jogi információk
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1