Fontos dokumentumok
383112
Sodium iodide
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
~1 hPa ( 767 °C)
Teszt
≥99.5%
form
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
szennyeződések
≤0.002% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
mp
661 °C (lit.)
anion nyomok
Cl- and Br-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
It may be used in the following processes:
- Precursor in the polymerization of butyl acrylate.
- Chaotropic agent in the extraction of DNA.
- Deprotecting agent in the removal of N-tert-butyloxycarbonyl group in amino acids.
- Water-soluble fluorescence quenching reagent.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3