Fontos dokumentumok
243418
Potassium bromide
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
crystalline powder
crystalline solid
crystals or chunks
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
mp
734 °C (lit.)
anion nyomok
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodate (IO3-): ≤0.001%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Mild, Efficient, and Greener Dethioacetalization Protocol Using 30% Hydrogen Peroxide in Catalytic Combination with Ammonium Iodide
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)