Fontos dokumentumok
S5022
Sodium nitrate
≥99.0%, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Chile salpeter
Teszt
≥99.0%
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
mp
306 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 2 g/10 mL, colorless
SMILES string
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Sodium salt promoted the generation of nano zero valent iron by carbothermal reduction: For activating peroxydisulfate to degrade antibiotic.: This study investigates the role of sodium nitrate in enhancing the generation of nano zero-valent iron, a critical component for activating peroxydisulfate in antibiotic degradation processes, showcasing its potential in environmental remediation technologies (Xue C et al., 2024).
- Fabricating Precise and Smooth Microgroove Structures on Zr-Based Metallic Glass Using Jet-ECM.: Although indirectly related, the inclusion of sodium nitrate in the electrolyte solution for jet electrochemical machining (ECM) demonstrates its utility in improving manufacturing processes for precision engineering (Li D et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?