Fontos dokumentumok
1.00859
Supelco
Ethylene glycol monomethyl ether
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
2-Methoxyethanol, Methyl glycol, Ethylene glycol monomethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.09
Beilstein:
1731074
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-713-7
NACRES:
NA.05
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
gőznyomás
6.17 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
548 °F
robbanási határérték
24.5 %
szennyeződések
≤0.0005 meq/g Alkalinity
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002% Peroxide (as H2O2)
≤0.003% Aldehydes (as C<SUB>2</SUB>H<SUB>4</SUB>O)
≤0.1% Water
párolgási maradék
≤0.003%
szín
clearAPHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 37 °C
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00005%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
  • A Star-Structured Polymer Electrolyte for Low-Temperature Solid-State Lithium Batteries: Ethylene glycol monomethyl ether is used to enhance the performance of solid-state lithium batteries, demonstrating its utility in improving battery technology under low-temperature conditions (Zhang et al., 2024).
  • Deliver on a Promise: Hydrogen-Bonded Polymer Nanomedicine with a Precise Ratio of Chemodrug and Photosensitizer for Intelligent Cancer Therapy: Ethylene glycol monomethyl ether′s properties are exploited in the formulation of advanced nanomedicine platforms for targeted cancer therapy, showcasing its potential in high-stakes medical applications (Wu et al., 2024).
Specifikációk
Saturation Concentration in Air: 33 g/m3 (20 °C)
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.001 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0005 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.965 - 0.970
Refractive index (n 20/D): 1.402 - 1.404
Boiling point: 124 - 126 °C
Aldehydes (as C₂H₄O): ≤ 0.003 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.002 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.003 %
Water: ≤ 0.1 %
The product is stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Corresponds to ACS, Ph Eur-reagent
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Immune system, thymus
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.