Fontos dokumentumok
1.15118
Millipore
Ethylene glycol monomethyl ether
for amino acid analysis
Szinonimák:
2-Methoxyethanol, Methyl glycol, Ethylene glycol monomethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.09
Beilstein:
1731074
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
203-713-7
NACRES:
NA.05
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
6.17 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
548 °F
robbanási határérték
24.5 %
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 37 °C
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for amino acid analysis
Alkalmazás
Ethylene glycol monomethyl ether for amino acid analysis. CAS 109-86-4, EC Number 203-713-7, chemical formula CH₃OCH₂CH₂OH.
Specifikációk
Saturation Concentration in Air: 33 g/m3 (20 °C)
Analízis megjegyzés
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsFree acid (as CH₃COOH)≤ 0.005 %Peroxide (as H₂O₂)≤ 0.001 %Evaporation residue≤ 0.003 %Water≤ 0.1 %Suitability for amino acid analysisconformsThe product is stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Immune system, thymus
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)