Fontos dokumentumok
185469
2-Methoxyethanol
ReagentPlus®, ≥99.0%, contains 50 ppm BHT as stabilizer
Szinonimák:
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
6.17 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
548 °F
tartalmaz
50 ppm BHT as stabilizer
robbanási határérték
24.5 %
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Enzymatic synthesis of a skin active ingredient - glochiDoneby 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: This study showcases the utility of 2-Methoxyethanol in enzymatic processes critical for the development of dermatological agents, providing a bridge between organic chemistry and bioapplications in material science (Wojtkiewicz et al., 2024).
- Toxicity of organic solvents and surfactants to the sea urchin embryos: Demonstrates the environmental impact assessments of 2-Methoxyethanol, aligning with environmental safety protocols critical for lab technicians and researchers in eco-toxicology (Semenova et al., 2024).
- Room-Temperature Processed Annealing-Free Printable Carbon-Based Mesoscopic Perovskite Solar Cells with 17.34% Efficiency: Highlights the use of 2-Methoxyethanol in the production of high-efficiency solar cells, relevant for material scientists and researchers in energy-related applications (Zhu et al., 2024).
- Ce-doped MgO films on AZ31 alloy substrate for biomedical applications: Explores the preparation and characterization of materials using 2-Methoxyethanol, essential for researchers focusing on advanced biomedical applications and material science (Hattab et al., 2024).
- Solution-Processed Sb(2)S(3)-Based Heterojunction for Self-Powered Broad Band Weak Light Detection: Discusses the role of 2-Methoxyethanol in developing photodetectors, important for researchers in photonic and semiconductor research sectors (Vishwanathan Vidyanagar et al., 2024).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Immune system, thymus
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?