Fontos dokumentumok
1.01063
Supelco
Aluminium nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Aluminium nitrate nonahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Al(NO3)3 · 9 H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
375.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
236-751-8
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥98.5% (complexometric)
form
solid
hatékonyság
3671 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
73 °C
oldhatóság
41.9 g/L
sűrűség
1.72 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
880 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.002%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • A thiazole-based colorimetric and photoluminescent chemosensors for As(3+) ions detection: This application highlights the use of arsenic tests in developing sensitive chemosensors that are crucial for monitoring arsenic levels in various environments, ensuring public health and safety (Dhanasekaran K et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
pH-value (5 %; water): 2.0 - 4.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash