Fontos dokumentumok
36544
Chloroacetic acid
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Monochloroacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.26 (vs air)
gőznyomás
0.75 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
98-100% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Natural waters by ion chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (IC-ESI-MS/MS).
- Bottled water, swimming pool water, and both source water and drinking water from a drinking water facility by high performance IC-ESI-MS/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Tap water by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Drinking water by GC coupled to halogen-specific detector equipped with MS operating under the electron ionization mode.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?