Merck
239208
Sigma-Aldrich
Cadmium chloride hemi(pentahydrate)
ACS reagent, 79.5-81.0%
About This Item
Lineáris képlet:
CdCl2·21/2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
Teszt:
79.5-81.0%
grade:
ACS reagent
Forma:
powder or chunks
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.3 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 656 °C)
Teszt
79.5-81.0%
Forma
powder or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cadmium
szennyeződések
≤0.005% insolubles
anion nyomok
NO3- and NO2-: ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.02%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.05%
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cd]Cl.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/2Cd.4ClH.5H2O/h;;4*1H;5*1H2/q2*+2;;;;;;;;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZVRGWYMCGLNKJ-UHFFFAOYSA-J
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jose M Alvarez-Suarez et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 48(8-9), 2490-2499 (2010-06-19)
Several monofloral Cuban honeys were analyzed to determine their total phenolic, flavonoid, ascorbic acid, amino acid, protein and carotenoid contents as well as their radical-scavenging activity and antimicrobial capacities. The total phenolic, flavonoid and carotenoid contents varied considerably, and the
Sulivan Jouanneau et al.
Environmental science & technology, 46(21), 11979-11987 (2012-09-20)
In this study, we compared two bacterial biosensors designed for the environmental monitoring of metals: Lumisens III and Lumisens IV. These two biosensors are based on the same bacterial sensors (inducible or constitutive bacterial strains) but with a different conservation